Kluczowe dokumenty
SYNA274250
Synthware anti-climb adapter
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware A274250, pułapka uderzeniowa parownika obrotowego, pułapka uderzeniowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A274250
pojemność
250 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Pułapka zapewnia zwiększoną objętość dla reakcji, które mają tendencję do nadmiernego pienienia się. Wewnętrzna rurka oparów jest uszczelniona w górnej części pułapki, aby zapobiec przedostawaniu się oparów do skraplacza.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)