SYNA262419
Synthware™ Kjeldahl distilling trap
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 19/22
Synonim(y):
Synthware A262419, pułapka destylacyjna, pułapka Kjeldahla
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
bottom joint: ST/NS19/22
joint: ST/NS top24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A262419
pojemność
100 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adapter jest umieszczony nad kolbą, aby zapobiec przenoszeniu reakcji, które mają tendencję do pienienia się.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)