Merck
SM4050201
Sigma-Aldrich
SmartPor, alumina membrane
thickness 50 μm, pore diameter 40 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 1 pieces
About This Item
Wzór liniowy:
Al
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
opis
Pore geometry: trigonal arrangement
opakowanie
pkg of 1 pieces
rozmiar
20 mm × 20 mm
grubość
50 μm
wielkość porów
125 nm (interpore distance)
40 nm pore diameter
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3