SLW5808/3
Pyrex® Filter holder for 25 mm membranes
support base with sintered glass disc only
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 5808/3
About This Item
Kod UNSPSC:
41104909
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
opis
fits filter 25 mm
producent / nazwa handlowa
5808/3
SciLabware
wielkość porów
grade 3 porosity (sintered glass disc)
Opis ogólny
- Z tarczą ze szkła spiekanego o porowatości klasy 3 do obsługi membran o średnicy 25 mm
- Ciecze tylko w kontakcie z chemicznie odpornym szkłem borokrzemianowym
- W pełni autoklawowalny
Składa się z trzech elementów, które należy zamawiać oddzielnie
- Lejek o pojemności 15 ml
- Podstawa z dyskiem ze szkła spiekanego
- Metalowy klips mocujący
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)