Kluczowe dokumenty
SLW4539/10
Accessories for Pyrex® Connection system screwcaps
pressure compensation set for GL14 ports
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 4539/10
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
producent / nazwa handlowa
4539/10
SciLabware
Opis ogólny
  • Zakrętki systemu łączącego do butelek laboratoryjnych Pyrex GL 45 ułatwiają przenoszenie płynów w zamkniętym i sterylnym systemie, idealnym do laboratoriów chemicznych i biotechnologicznych.
  • Zacznij od wyboru dwu- lub trzyportowej zakrętki systemu łączącego, a następnie dodaj adaptery i wkładki do mocowania rurek.
  • Dostępne są cztery różne średnice rurek (OD; 1,6 mm, 3,0 mm, 3,2 mm i 6,0 mm).
  • Dodatkowy zestaw kompensacji ciśnienia, który zawiera filtr membranowy z porami o wielkości 0,2 μm, umożliwia sterylne wyrównanie ciśnienia.
  • Nieużywane porty można uszczelnić za pomocą zaślepki (4538/04).
  • Komponenty są w pełni wymienne i kompatybilne zarówno z dwu-, jak i trzyportowymi zaślepkami.
  • Nakrętki i komponenty są odporne na temperaturę do 140°C
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie i mycia w zmywarce
Cechy i korzyści
- Zakrętki systemu połączeniowego do butelek laboratoryjnych na pożywki 1550 GL 45 ułatwiają transfer płynów w zamkniętym i sterylnym systemie, idealnym do laboratoriów chemicznych i biotechnologicznych - Zacznij od wyboru zakrętki systemu połączeniowego z dwoma lub trzema portami, dodaj adaptery rurek i wkładki do mocowania rurek - Można dostosować cztery różne średnice rurek (OD; 1,6 mm, 3,0 mm, 3,2 mm i 6.0 mm) - Dodatkowy zestaw kompensacji ciśnienia zawierający filtr membranowy z porami o wielkości 0,2 µm umożliwia sterylne wyrównanie ciśnienia - Nieużywane porty można uszczelnić za pomocą zaślepki (4538/04) - Komponenty są w pełni wymienne i kompatybilne zarówno z dwu-, jak i trzyportowymi zakrętkami - Zakrętki i komponenty są odporne na temperaturę do 140 °C - Można sterylizować w autoklawie i myć w zmywarce do naczyń
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)