Kluczowe dokumenty
SLW4513/60M
Pyrex® Culture tube cap inserts
thread size 60 mm
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 4513/60M
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
rozmiar gwintu
60 mm
producent / nazwa handlowa
4513/60M
SciLabware
Cechy i korzyści
• PBT cap with PTFE faced cap liner• Withstands hot air sterilisation up to 180 °C• Autoclavable• Cap liner is ethylene propylene with PTFE face for chemical resistance.
Inne uwagi
Insert Only
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)