Kluczowe dokumenty
SLW4506/45G
Pyrex® Screwcaps for Media-lab bottle
gray, thread 45 mm
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 4506/45G
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
gray
polypropylene
producent / nazwa handlowa
4506/45G
SciLabware
gwint
45 mm
Opis ogólny
  • Do użytku z butelkami z serii SLW1516, SLW1517, SLW1518, SLW1519, SLW1520, SLW1523 i SLW1524
  • Polipropylenowy korek uszczelniający idealny do przygotowywania mediów
  • Możliwość autoklawowania do 140 st. C
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)