SLW4506/32D
Pyrex® Screwcaps for Media-lab bottle
light blue, thread 32 mm
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 4506/32D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
Materiały
light blue
polypropylene
producent / nazwa handlowa
4506/32D
SciLabware
gwint
32 mm
Opis ogólny
- Do użytku z butelkami z serii SLW1516, SLW1517, SLW1518, SLW1519, SLW1520, SLW1523 i SLW1524
- Polipropylenowy korek uszczelniający idealny do przygotowywania mediów
- Możliwość autoklawowania do 140 st. C
Cechy i korzyści
- Do użytku z butelkami serii 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 i 1524
- Polipropylenowy korek uszczelniający idealny do przygotowywania mediów
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 140 °C
- Dostępne w 4 kolorach ułatwiających identyfikację próbek
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SLW4506/32D-10EA | 4061832442457 |