SLW443054N
Pyrex® Separating funnel, Gilson style with PTFE key
500 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 443054N
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
PTFE key
glass stopper (hollow)
Połączenie
joint stopper24/29
producent / nazwa handlowa
443054N
SciLabware
pojemność
500 mL
500 mL
otwór kurka
4.0 mm
Opis ogólny
- Lej rozdzielający typu Gilson z długim trzpieniem zapewniającym dobrą kontrolę interfejsu ciecz/ciecz.
- Z wymiennym kluczem PTFE zapewniającym działanie bez smaru
- Dostarczany z pustym szklanym korkiem
Cechy i korzyści
- Wykonany ze szkła borokrzemianowego o rozszerzalności 3,3, zgodnego z normą ISO 3585 (ASTM E-438 typ 1 klasa A) - Lej rozdzielający typu Gilson z długim trzpieniem doprowadzającym dla dobrej kontroli interfejsu ciecz/ciecz - Z wymiennym kluczem korka PTFE - Dostarczany z wydrążonym szklanym korkiem
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)