Kluczowe dokumenty
SLW3396/04AS
Pyrex® Burettes, Schellbach, automatic zero, class AS, PTFE stopcock
25 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3396/04AS
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
PTFE stopcock
Właściwości
graduations 0.05 mL
producent / nazwa handlowa
3396/04AS
SciLabware
pojemność
25 mL
Opis ogólny
- Zgodność z normami ISO 385 i DIN 12700
- Z funkcją automatycznego zerowania
- Biurety wykonane z odpornego chemicznie szkła borokrzemowego Pyrex i wyposażone w stożek Quickfit 29/32
- Niebieskie emaliowane podziałki z paskiem Schellbacha
- Korek z kluczem PTFE o średnicy 1,5 mm
Rurka biurety Schellbach z pionowym białym paskiem i centralną niebieską wstążką
- ułatwia dokładny odczyt menisku
- dokładna pozycja menisku jest wyraźnie określona w miejscu, w którym niebieska wstążka dzieli się na szeroki i wąski pas
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SLW3396/04AS-1EA | 4061832441290 |