Merck
SLW3212/10
Pyrex® Mixing cylinder, class A
100 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3212/10
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
polyethylene stopper
Połączenie
joint stopper24/29
Właściwości
graduations 1.0 mm
producent / nazwa handlowa
3212/10
SciLabware
Wysokość
291 mm
pojemność
100 mL
Opis ogólny
  • Zgodność z normą ISO 4788
  • Nadrukowany kod partii umożliwiający pobranie certyfikatu partii
  • Wykonany z odpornego chemicznie szkła borokrzemowego Pyrex
  • Podziałka pokryta białą emalią dla lepszej widoczności w ciemnych roztworach
  • Dostarczany z zatyczką z polietylenu
  • Wytrzymała sześciokątna szklana stopka
Cechy i korzyści
- Zgodny z normą ISO 4788 - Wykonany ze szkła borokrzemianowego 3.3 - Z wytrzymałą sześciokątną szklaną stopką - Podziałka pokryta białą emalią dla lepszej widoczności w ciemnych roztworach - Dostarczany z polietylenowym korkiem - Nadrukowany kod partii do pobrania certyfikatu partii
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)