SLW2115/04M
Pyrex® Weighing scoop
6 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 2115/04M
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 2115/04M
dł. całkowita
85 mm
pojemność
6 mL
Opis ogólny
Szklany czerpak
- Z wydrążonym trzonkiem ułatwiającym wprowadzanie proszku do naczyń z wąską szyjką, np. kolb miarowych.
- Płaska podstawa zapewnia stabilność na szalce wagi
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)