Kluczowe dokumenty
SLW1523/08
Pyrex® Media-Lab Bottles, wide mouth, with polypropylene cap and pouring ring, with printed trace code
capacity 500 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1523/08
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
borosilicate glass bottle
polypropylene cap
round bottle
white graduation
wide-mouth
Połączenie
Joints threaded neck (GLS80)
Właściwości
graduations
with cap
with pouring ring
with printed trace code
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1523/08
Wysokość
152 mm
średnica obudowy
101 mm
pojemność
500 mL
Opis ogólny
  • Butelki w komplecie z polipropylenową zakrętką i niekapiącym pierścieniem do nalewania
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego Pyrex o sprawdzonej odporności na temperaturę i chemikalia
  • Gwint GLS 80 zapewnia lepszy dostęp w porównaniu z butelkami GL 45, ułatwiając napełnianie i nalewanie.
  • Idealne do stosowania z lepkimi cieczami, pastami, proszkami, granulkami i większymi ciałami stałymi
  • Z nadrukiem Trace Code umożliwiającym pobranie certyfikatu partii
  • Certyfikat partii dostępny do pobrania ze strony www.scilabware.com
  • Białe emaliowane podziałki i miejsce do znakowania
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie
  • Zakrętki i pierścienie do nalewania wytrzymują temperatury do 140 st. C
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)