SLW1517/10
Pyrex® Media-Lab Bottles, with-out cap and pouring ring, with printed trace code
capacity 1000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1517/10
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass bottle
round bottle
white graduation
Połączenie
Joints threaded neck (GL45)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
without cap
with printed trace code
without pouring ring
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1517/10
pojemność
1000 mL
śr. × wys.
101 mm × 225 mm
Opis ogólny
- Tylko butelki. Dostarczane bez zakrętki lub pierścienia do nalewania
- Zgodność z normą ISO 4796
- Nadruk z kodem śledzenia do pobrania certyfikatu partii
- Certyfikat partii dostępny do pobrania ze strony www.scilabware.com
- Nachylone ramiona zapewniają płynne nalewanie
- Biała podziałka i miejsce do oznaczania
- Wykonane z odpornego na temperaturę i chemikalia szkła borokrzemowego
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)