SLW1471/16M
Pyrex® Crystallizing dish, flat bottom with spout
2000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1471/16M
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
flat bottom
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1471/16M
śr. × wys.
190 mm × 90 mm
pojemność
2000 mL
Opis ogólny
- Zgodność z normą DIN 12338
- Wykonane ze szkła borokrzemowego Pyrex
- Nadaje się do użytku w temperaturze do 400°C
- Odporne chemicznie i termicznie
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)