Kluczowe dokumenty
SLW1470/04D
Pyrex® Crystallizing dish, flat bottom
150 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1470/04D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
flat bottom
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1470/04D
śr. × wys.
80 mm × 45 mm
pojemność
150 mL
Opis ogólny
  • Zgodność z normą DIN 12337
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego Pyrex
  • Nadaje się do użytku w temperaturze do 400°C
  • Odporne chemicznie i termicznie
Cechy i korzyści
  • Zgodność z normą DIN 12337
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3
  • Nadaje się do użytku w temperaturze do 400°C
  • Odporny chemicznie i termicznie
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)