SLW1140/02M
Pyrex® Erlenmeyer flask, wide neck, with printed trace code
capacity 50 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1140/02M
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Połączenie
joint neckWIDE-MOUTH
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduated
without cap
with printed trace code
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1140/02M
Wysokość
85 mm
śr. zewn. obudowy
48 mm
pojemność
50 mL
śr. wewn. szyjki
30 mm
Opis ogólny
- Zgodność z normą DIN ISO 24450
- Wzór Erlenmeyera
- Wykonane ze szkła borokrzemowego Pyrex
- Doskonała wydajność termiczna
- Wysoka odporność na działanie substancji chemicznych
- Podziałka i miejsce znakowania pokryte białą emalią
- Z podziałką pojemności
- Nadruk z kodem śledzenia do pobrania certyfikatu partii
- Certyfikat partii dostępny do pobrania ze strony www.scilabware.com
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SLW1140/02M-10EA | 4061832436654 |