Kluczowe dokumenty
SLW1130/12D
Pyrex® Erlenmeyer flask, narrow neck, with printed trace code
capacity 200 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1130/12D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
flat bottom
Połączenie
Joints neck (34)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduated
without cap
printed trace code
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1130/12D
Wysokość
131 mm
śr. zewn. obudowy
79 mm
pojemność
200 mL
śr. wewn. szyjki
34 mm
dopasowywanie
narrow neck
Opis ogólny
  • Zgodność z normą DIN ISO 1773
  • Wzór Erlenmeyera
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego Pyrex zapewniającego najwyższą odporność na szok termiczny i korozję chemiczną
  • Podziałka i miejsce znakowania pokryte białą emalią
  • Podziałka do pełnej pojemności
  • Nadruk z kodem śledzenia do pobrania certyfikatu partii
  • Certyfikat partii dostępny do pobrania ze strony www.scilabware.com
Cechy i korzyści
  • Zgodność z normą DIN ISO 1773
  • Wzór Erlenmeyera
  • Wykonany ze szkła borokrzemowego 1550 zapewniającego najwyższą odporność na szok termiczny i korozję chemiczną
  • Podziałka i miejsce znakowania pokryte białą emalią
  • Podziałka do pełnej pojemności
  • Nadruk z kodem śledzenia do pobrania certyfikatu partii
  • Kolby o pojemności 5, 10, 125, 150, 200, 300 i 5000 ml stanowią uzupełnienie asortymentu ISO. Kolba 125 ml jest zgodna z normą ASTM E1404 - 94.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)