Merck
SIK7301-11
Sigma-Aldrich
6-Hydroxyhexylphosphonic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H15O4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Formularz
powder
okres trwałości
3 years under the recommended conditions
kolor
white
ciąg SMILES
[P](=O)(O)(O)CCCCCCO
InChI
1S/C6H15O4P/c7-5-3-1-2-4-6-11(8,9)10/h7H,1-6H2,(H2,8,9,10)
Klucz InChI
NVQCNUFHCNCGKU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Produkty te są stosowane jako łączniki poprawiające przyczepność między powłokami a powierzchniami metalowymi. Grupy kwasu fosfonowego mogą szczepić się na powierzchni metalu, podczas gdy grupy hydroksylowe reagują z popularnymi farbami epoksydowymi/aminowymi.
Informacje prawne
Produkt SiKEMIA
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SIK7301-11-1G4061842381968
SIK7301-11-250MG4061842381975