Kluczowe dokumenty
S607
Salicylhydroxamic acid
99%
Synonim(y):
2-Hydroxybenzohydroxamic acid, N,2-Dihydroxybenzamide
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
mp
177 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
ONC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H7NO3/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8-11/h1-4,9,11H,(H,8,10)
Klucz InChI
HBROZNQEVUILML-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- To prepare phenylboronic acid-based bioconjugates for chromatographic applications.
- As a ligand to synthesize Fe(III), Cu(II), Ni(II) and Zn(II) complexes.
- As a selective collector in the segregation of oxide minerals using the flotation method.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?