Kluczowe dokumenty
PCL100
Sigma-Aldrich
PCL Nanoparticles
100 nm average diameter
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
średnia średnica
100 nm
Opis ogólny
Cząsteczki PCL są wykonane z poli(Ɛ-kaprolaktonu) o MW 14 000. 10 mg/ml zawiesiny cząsteczek w wodzie DI. Przed każdym użyciem należy poddać cząstki sonikacji lub worteksowaniu.
Informacje prawne
Produkt firmy Phosphorex, Inc. Degradex(RM) jest produktem firmy Phosphorex, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Polimerowe przeciwutleniacze są obiecujące w dostarczaniu leków o doskonałej biodostępności i potencjale przeciwutleniającym.