Kluczowe dokumenty
P8579
1,3-Propanedisulfonic acid disodium salt
Synonim(y):
Eprodisate disodium, NC 503
About This Item
Wzór liniowy:
NaSO3CH2CH2CH2SO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Formularz
powder
ciąg SMILES
[Na].OS(=O)(=O)CCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H8O6S2.2Na/c4-10(5,6)2-1-3-11(7,8)9;;/h1-3H2,(H,4,5,6)(H,7,8,9);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
DKGJFKPIUSHDIT-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Reactant involved in synthesis of:
Glycosaminoglycan mimetic involved in pharmacological studies for the treatment of amyloid A amyloidosis
- Cadmium(II) bipyridine complex metal-organic frameworks with alkanedisulfonates
- Alkylenedisulfonate inorganic-organic hybrid materials
Glycosaminoglycan mimetic involved in pharmacological studies for the treatment of amyloid A amyloidosis
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?