OCNQAK665
SMCC Conjugation Kit for Amine Cd-based Core/Shell Quantum Dots
fluorescence λem 665 nm, for 4 conjugation
About This Item
Kod UNSPSC:
43211915
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
fluorescencja
λem 665 nm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Składniki:
- QSA
- Sulfo-SMCC
- Odczynnik Traut's
- Bufor sprzęgający
- Bufor do przechowywania
- Bufor hartujący
- Probówki 4 x 1,7 ml
Informacje prawne
Produkt firmy Ocean Nanotech, LLC.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)