Kluczowe dokumenty
NRS5500HWIPV7
Norell® valved 5 mm NMR tubes for intermediate pressure
frequency 500 MHz, L 7 in., heavy wall
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Materiały
glass tube
Właściwości
heavy wall
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Norell S-5-500-HW-IPV-7
Parametry
10.5 bar max. pressure (150 psi) (1050 kPa, medium wall)
14 bar max. pressure (200 psi) (1400 kPa, heavy wall)
500 MHz frequency
7 bar max. pressure (100 psi) (700 kPa, thin wall)
Długość
7 in.
Średnica
5 mm
probówka śr.
5 mm
Opis ogólny
Te rurki NMR są wyposażone w zawór ciśnieniowy ze szkła/PTFE na stałe połączony z wybranymi dostępnymi rurkami do próbek. Te rurki ciśnieniowe ułatwiają eksperymenty wymagające takich warunków, jak kocowanie w atmosferze obojętnej pod ciśnieniem, dodawanie reaktywnych odczynników gazowych pod ciśnieniem, przechowywanie rozpuszczalników o niskiej temperaturze wrzenia lub próbek w podwyższonych temperaturach.
Informacje prawne
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)