Kluczowe dokumenty
NORS5500MW8
Norell® Select Series 5 mm NMR tubes medium wall
frequency 500 MHz
Synonim(y):
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
Materiały
colorless tube
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Norell S-5-500-MW-8
Parametry
500 MHz frequency
Długość
8 in.
probówka śr.
5 mm
grubość ścianki
0.8 mm
Opis ogólny
Norell medium wall (0.8 mm) NMR tubes offer added protection from breakage, either through rapid changes in temperature or pressure, or from mishandling. Recommended for use in autosampling systems for NMR spectroscopy.
Informacje prawne
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)