Kluczowe dokumenty
Z744273
Wilmad® Suprasil® Low Temperature Aqueous Cell
volume 100 μL, pack of 1 ea
Synonim(y):
EPR aqueous cell, aqueous cell
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad WG-808-Q
pojemność
100 μL
Opis ogólny
Small Volume TE102 Variable Temperature Aqueous Cell works with most common Variable Temperature Dewar Inserts. This Aqueous Cell contains Suprasil in critical parts.
Zastosowanie
EPR
Informacje prawne
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)