NORS5500HW7
Norell® Select Series™ 5 mm NMR tubes heavy wall
frequency 500 MHz
Synonim(y):
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Polecane produkty
Materiały
colorless tube
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Norell S-5-500-HW-7
Parametry
500 MHz frequency
Długość
7 in.
Średnica
5 mm
probówka śr.
5 mm
grubość ścianki
1.4 mm
Opis ogólny
Norell heavy wall (1.4 mm) NMR tubes offer the ultimate protection from breakage, either through rapid changes in temperature or pressure, or from mishandling. Recommended for use in NMR spectrocopy with hazardous or radioactive samples, and where sample containment is critical.
Informacje prawne
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)