Kluczowe dokumenty
NORS33008
Norell® Select Series 3 mm NMR tubes
frequency 300 MHz
Synonim(y):
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Materiały
colorless tube
glass tube
Właściwości
neck thread push fit
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Norell S-3-300-8
Parametry
300 MHz frequency
Długość
8 in.
śr. zewn. × śr. wewn.
3 mm × 2.4 mm
wygięcie
±0.025 mm
koncentryczność
±0.007 mm
probówka śr.
3 mm
grubość ścianki
0.58 mm
Opis ogólny
Manufactured out of ASTM Type 1 Class A glass, Norell Select Series NMR tubes are specifically designed for high-resolution NMR spectroscopy. The Select Series provides reliable performance for spinning or non-spinning techniques, structure determination of small molecules, or determining the 3-D structure of a membrane protein.
Informacje prawne
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)