NCXAGSH50
Silver Nanospheres
Silica-Shelled, 50 nm, NanoXact, 1 mg/mL in ethanol, Standard (Silanol)
About This Item
Polecane produkty
Formularz
nanospheres
stężenie
1 mg/mL in ethanol
wielkość cząstki
50 nm
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Our silica shelled silver nanospheres possess robust surface and exhibit high stability in variety of solvents. The silica shell offers a versatile surface for attaching functional groups or creating hydrophobic & hydrophilic surfaces. The presence of silica shell on the surface of silver nanospheres also allows their easier deposition onto substrates and incorporation into different solvents, resins, and curable materials while protecting them from aggregation and preserving their optical properties.
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)