Merck
N12058
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzophenone
99%
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4COC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.22
Beilstein:
1912753
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
powder
mp
136-138 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9NO3/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12(9-7-11)14(16)17/h1-9H
Klucz InChI
ZYMCBJWUWHHVRX-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)