MT51350058
Mettler-Toledo NIST/DIN buffer
pH 10.012
About This Item
Kod UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51350058
pojemność
250 mL
pH
10.012
Opis ogólny
Najwyższa precyzja: bufory zgodne z normami NIST i DIN 19266.
Bufory pH NIST/DIN są określone z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, np. 9,180, oferując najwyższą możliwą precyzję pH. Bufory te są również dostarczane ze szczegółowym certyfikatem testu i są dostępne tylko w pojedynczych butelkach o pojemności 250 ml. Kalibracja nie może być lepsza!
Bufory pH NIST/DIN są określone z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, np. 9,180, oferując najwyższą możliwą precyzję pH. Bufory te są również dostarczane ze szczegółowym certyfikatem testu i są dostępne tylko w pojedynczych butelkach o pojemności 250 ml. Kalibracja nie może być lepsza!
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
MT51350058 | |
MT51350058-1EA | |
MT51350058-250ML |