Key Documents
MT51350044
Mettler-Toledo certified buffer
pH 7, volume 6 x 250 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
sterylność
non-sterile
Postać
liquid
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51350044
pojemność
6 x 250 mL
pH
7
Opis ogólny
The perfect product for regulated industries. These solutions are traceable to a certificate of an accredited body of DKD.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)