Kluczowe dokumenty
MT51344110
Mettler-Toledo InLab® 73 series conductivity probe
InLab® 738-ISM, With ISM, cable L 1.8 m, LTW connector, IP67
About This Item
Kod UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.79
Materiały
epoxy shaft
opis
4 graphite poles
cell constant 0.57 cm-1, epoxy shaft
Właściwości
LTW connector, IP67
With ISM
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51344110
dł. × śr.
120 mm × 12 mm
dł. kabla
1.8 m
Opis ogólny
1388 Seria 73 posiada 4-elektrodowe (4-biegunowe) czujniki węglowe, idealne do zastosowań ogólnych.
Dostarczane z certyfikatem jakości, zintegrowanym czujnikiem temperatury, wtyczką i kablem.
Przeznaczenie i zasady
Produkty te łączą w sobie najnowocześniejsze ogniwo konduktometryczne z termistorem, który jest zintegrowany z korpusem czujnika, umożliwiając automatyczną kompensację temperatury (ATC), zapewniając łatwy w użyciu, niezawodny i dokładny czujnik. Konstrukcja elektrody minimalizuje potencjalne zakłócenia zewnętrzne z pojemników na próbki lub innych czujników. Te czujniki
są wyposażone w kable o różnych długościach i dwa rodzaje wtyczek pasujących do mierników przewodności Mettler Toledo, z lub bez funkcji Intelligent Sensor Management(8152).
Intelligent Sensor Management (ISM)
Dwukanałowe przenośne mierniki Mettler Toledo SevenGo Duo (pro) SG23, 68 i 78 mają możliwość automatycznego rozpoznawania czujników ISM po podłączeniu, przesyłania danych kalibracyjnych do i z czujnika itp. Więcej informacji na temat ISM można znaleźć w odpowiednim rozdziale instrukcji obsługi dołączonej do miernika.
Sonda 1388738jest w pełni zabezpieczona przed wnikaniem wody i pyłu (stopień ochrony IP67).
Informacje prawne
ISM is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)