MT51344024
Mettler-Toledo InLab® 74 series conductivity probe
InLab® 741, cable L 1.2 m, Mini-DIN connector
About This Item
Kod UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
Materiały
stainless steel shaft
opis
2 pole stainless steel cell
cell constant 0.105 cm-1
Właściwości
Mini-DIN connector
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51344024
dł. × śr.
120 mm × 12 mm
dł. kabla
1.2 m
Opis ogólny
Precyzyjna 2-biegunowa cewka konduktometryczna do pomiarów niskiej przewodności ze zintegrowanym czujnikiem temperatury i dołączonym kablem.
Cewka ze stali nierdzewnej serii 1388 74 została specjalnie zaprojektowana do bardzo dokładnych i precyzyjnych wyników pomiarów wody czystej i ultraczystej, a ryzyko przeniesienia z jednej próbki do drugiej jest ograniczone do minimum.
Seria 1388 74 jest dostarczana z certyfikatem jakości, który wskazuje rzeczywistą stałą celi. Dodatkowo, stała każdej celi jest podana na kablu.
Do pomiarów wody ultraczystej zalecana jest szklana cela przepływowa Mettler Toledo.
Cewka ze stali nierdzewnej serii 1388 74 została specjalnie zaprojektowana do bardzo dokładnych i precyzyjnych wyników pomiarów wody czystej i ultraczystej, a ryzyko przeniesienia z jednej próbki do drugiej jest ograniczone do minimum.
Seria 1388 74 jest dostarczana z certyfikatem jakości, który wskazuje rzeczywistą stałą celi. Dodatkowo, stała każdej celi jest podana na kablu.
Do pomiarów wody ultraczystej zalecana jest szklana cela przepływowa Mettler Toledo.
- Precyzyjna cela z 2 elektrodami
- Minimalne przenoszenie próbki
- Wytrzymały wałek i cela pomiarowa ze stali nierdzewnej
- Zintegrowany czujnik temperatury
Sonda 1388741nie jest zabezpieczona przed wnikaniem wody i pyłu (stopień ochrony IP67).
Informacje prawne
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)