Kluczowe dokumenty
MT30014094
Sonda przewodności Mettler-Toledo 1388 z serii 74
InLab® 741-ISM, With ISM, cable L 1 m, Mini-DIN connector
About This Item
Kod UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.79
Materiały
stainless steel shaft
opis
2 pole stainless steel cell
cell constant 0.105 cm-1
Właściwości
Mini-DIN connector
With ISM
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 30014094
dł. × śr.
120 mm × 12 mm
dł. kabla
1 m
Opis ogólny
Precyzyjna 2-biegunowa cela konduktometryczna do pomiarów niskiej przewodności ze zintegrowanym czujnikiem temperatury i dołączonym kablem.
Cela ze stali nierdzewnej serii 1388 74 została specjalnie zaprojektowana do bardzo dokładnych i precyzyjnych wyników pomiarów wody czystej i ultraczystej, a ryzyko przeniesienia z jednej próbki do drugiej jest ograniczone do minimum.
Seria InLab 74 jest dostarczana z certyfikatem jakości, który wskazuje rzeczywistą stałą celi. Ponadto każda stała celi jest podana na kablu.
Do pomiarów wody ultraczystej zalecana jest szklana cela przepływowa Mettler Toledo.
  • Precyzyjna cela z 2 elektrodami
  • Minimalne przenoszenie próbki
  • Wytrzymały wałek i cela pomiarowa ze stali nierdzewnej
  • Zintegrowany czujnik temperatury
Sonda 1388742jest w pełni zabezpieczona przed wnikaniem wody i pyłu (stopień ochrony IP67).
Informacje prawne
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)