Kluczowe dokumenty
MT51340331
Mettler-Toledo Economic & Easy pH electrode
BNC connection, glass, HA membrane, glass shaft
About This Item
Kod UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
Materiały
glass shaft
glass, HA membrane
opis
Fill solution: 3M KCl sat. AgCl
Reference system: Ag/AgCl
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51340331
zakres pomiaru temperatury
0-80 °C
dł. × śr.
120 mm × 12 mm
zakres pH
0-14
Opis ogólny
Czujniki LightEdition (LE) są dostosowane do wysokiego stosunku ceny do wydajności. Oferta obejmuje czujniki do wszystkich popularnych zastosowań i koncentruje się na niskich kosztach utrzymania i łatwej obsłudze.
Idealnie pasuje do mierników Five i Education Line.
Dostarczany z kablem o długości 1,0 m.
Elektroda pH LE409
Odpowiednia do brudnych roztworów
Elektrolit referencyjny do wielokrotnego napełniania
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)