Key Documents
MT51340338
Mettler-Toledo Economic & Easy ORP electrode
glass shaft, Fill solution: 3M KCl sat. AgCl
About This Item
Kod UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.79
Materiały
ceramic (junction)
glass shaft
platinum (pin)
opis
BNC connector
Reference system: Ag/AgCl
Właściwości
Fill solution: 3M KCl sat. AgCl
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51340338
zakres pomiaru temperatury
0-80 °C
dł. × śr.
120 mm × 12 mm
rozmiar kabla
1 m
Opis ogólny
ORP electrode for lab use.