Kluczowe dokumenty
MT51300170
Mettler-Toledo conductivity standard
Conductivity: 500 μs/cm, volume 250 mL
Synonim(y):
wzorzec kalibracji przewodności
About This Item
Kod UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51300170
pojemność
250 mL
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)