MT51192107
Czytnik linii papilarnych Mettler Toledo LogStraight
About This Item
Kod UNSPSC:
41115600
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51192107
Opis ogólny
Koniec z wprowadzaniem nazw użytkowników i uciążliwym zarządzaniem hasłami. Dzięki LogStraight, biometrycznemu czytnikowi linii papilarnych, operatorzy po prostu przykładają palec do czytnika, a gęstościomierz DM lub refraktometr RM natychmiast wie, kim są.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
MT51192107-1EA |