MT30207873
Mettler Toledo Seven2Go™ Pro conductivity meter S7
USP/EP Kit
About This Item
Polecane produkty
opis
connector LTW 7-pin (IP67)
interface: micro-USB
pH/ion/ORP meters
Właściwości
USP/EP Kit
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 30207873
zakres pomiaru TDS
0.01 mg/L-600 g/L
zakres pomiaru przewodności
0.00-2022% (Ash)
0.01 μS/cm-1000 mS/cm
range of application measuring range
0.00-100.0 Ω-cm (specific resistance)
zakres pomiaru zasolenia
0.00-42 (psu - practical salinity units)
zakres pomiaru temperatury
-5-105 °C
moc baterii
4 x 1.5 V AA (or 1.3 V NiMH accumulators)
Opis ogólny
Proste menu - intuicyjna obsługa:
- Nowe intuicyjne menu Seven2Go gwarantuje natychmiastową obsługę dla każdego. Użytkownicy nie muszą już studiować długich instrukcji obsługi
T-Pad - wygodna i szybka nawigacja:
- Nowy T-Pad Seven2Go poprawia szybkość poruszania się po menu. Inteligentny układ przycisków pozwala na szybszą nawigację, która zapewnia krótszy czas do rzeczywistego pomiaru.
8152 Ready - mniejsze prawdopodobieństwo błędu:
- Po podłączeniu dowolnego czujnika InLab ISM (Intelligent Sensor Management), urządzenie automatycznie rozpoznaje czujnik i zapisuje jego identyfikator, numer seryjny i dane ostatniej kalibracji.
IP67 - odporna na warunki atmosferyczne i wytrzymała konstrukcja:
- Dzięki stopniowi ochrony IP67 i odporności na upadki, nowe urządzenia przenośne Seven2Go są w stanie wytrzymać trudne i wymagające warunki.
12 języków - koniec z zamieszaniem:
- Seven2Go obsługuje 12 języków i oferuje interfejs użytkownika, który używa pełnych słów i zdań. Brak kryptycznych wyrażeń upraszcza obsługę i zmniejsza obciążenie użytkownika.
Odporność na światło słoneczne - zawsze doskonała czytelność:
- Kontrast ekranu jest wzmacniany przez bezpośrednie światło słoneczne. Gwarantuje to doskonałą czytelność nawet w jasnych i słonecznych warunkach.
StatusLight - łatwa kontrola gotowości:
- Dzięki nowej funkcji StatusLight użytkownik natychmiast wie, jak działa licznik. Łatwa do zrozumienia koncepcja sygnalizacji świetlnej pokazuje, czy licznik jest gotowy, czy nie
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)