Kluczowe dokumenty
MT30046240
Mettler Toledo SevenExcellence pH/mV meter S400
S400 kit, meter only, AC/DC input 230 V AC, universal plug set
About This Item
Kod UNSPSC:
41115603
NACRES:
NB.61
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 30046240
zakres pomiaru mV
-2000-2000, accuracy: ±0.1
zakres pH
-2-20
Opis ogólny
Miernik pH/mV 8144 - intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego i wysoka wydajność pomiarowa w połączeniu z kompletnym pakietem zabezpieczeń zapewniającym bezpieczne wyniki i zgodność z przepisami. Ten jednokanałowy miernik można w każdej chwili rozbudować o dodatkowe parametry pomiarowe!
Profesjonalne wsparcie kalibracji, w tym. automatyczna kalibracja z podajnikiem próbek Rondolino
Duży 7-calowy kolorowy wyświetlacz i intuicyjne menu w 10 językach
Elastyczna koncepcja metod zapewniająca wysoką powtarzalność i bezpieczeństwo
Dodatkowe bezpieczeństwo dzięki zaawansowanemu zarządzaniu użytkownikami i inteligentnemu zarządzaniu czujnikami(8152)
Zintegrowane interfejsy (USB, RS232 i Ethernet) do wymiany danych
Kompleksowy pakiet serwisowy obejmujący IQ/OQ/PQ
Dołączony do każdego SevenExcellence:
Uchwyt elektrody8142 z doskonałym ruchem pionowym. Może być obsługiwany jedną ręką i używany jako wolnostojący lub przymocowany do lewej lub prawej strony urządzenia.
Oprogramowanie LabX direct pH PC do przesyłania danych pomiarowych w czasie rzeczywistym i archiwizacji wyników.
Zawiera miernik z jednostką rozszerzającą pH/mV i 2 puste jednostki rozszerzające
Informacje prawne
ISM is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
SevenExcellence is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
uPlace is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)