MP5475105
MakroPor, silicon membrane
thickness 475 μm, pore diameter 5.5 μm, pore size 12 μm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 5 pieces
About This Item
Polecane produkty
Materiały
silicon membrane
opis
FZ single crystal Si
Pore geometry: square arrangement
opakowanie
pkg of 5 pieces
rozmiar
10 mm × 10 mm
grubość
475 μm
wielkość porów
12 μm (interpore distance)
5.5 μm pore diameter
kompatybilność
for use with applications requiring mechanical and chemical stability with high order of the pores
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)