MP25200201
MakroPor, silicon membrane
thickness 200 μm, pore diameter 2.5 μm, pore size 4.2 μm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 10 pieces
About This Item
Polecane produkty
opis
FZ single crystal Si
Pore geometry: trigonal arrangement
opakowanie
pkg of 10 pieces
rozmiar
20 mm × 20 mm
grubość
200 μm
wielkość porów
2.5 μm pore diameter
4.2 μm (interpore distance)
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)