Key Documents
M86685
α-Methyltryptamine
99%
Synonim(y):
3-(2-Aminopropyl)indole
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
solid
kontrola substancji
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
98-100 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(N)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H14N2/c1-8(12)6-9-7-13-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7-8,13H,6,12H2,1H3
Klucz InChI
QSQQQURBVYWZKJ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?