Kluczowe dokumenty
LR40000-HH
Sigma-Aldrich
Cap 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352106
typ
for DNA synthesis
Poziom jakości
linia produktu
Proligo Reagents
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 L (LR40250-01)
zanieczyszczenia
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
Uwaga dotycząca przygotowania
Acetonitrile / Lutidine / N-Methylimidazole 8/1/1 (v/v/v)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)