Kluczowe dokumenty
LGFN10K
Sigma-Aldrich
Near-IR Fluorescent PLGA nanoparticles
10 μm average diameter
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
opis
Excitation/Emission: 780/820 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
Formularz
pellets
średnia średnica
10 μm
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Opis ogólny
Cząsteczki wykonane z poli(D,L-laktydu-co-glikolidu) stosunek L/G 50/50, lepkość własna ~0,45 dL/g. Do ponownego utworzenia:
  • Ogrzać do temperatury otoczenia
  • Dodać wodę DI lub bufor, aby osiągnąć pożądane stężenie
  • Vortex i sonikacja przez 5 minut, aby upewnić się, że cząstki są dobrze zawieszone
Zastosowanie
Fluorescencyjne cząsteczki PLGA do obrazowania i śledzenia komórek w procesie odkrywania leków. Cząsteczki mogą być wykorzystywane do testów fluorescencyjnych i dostarczania leków.
Informacje prawne
Produkt firmy Phosphorex, Inc. Degradex(RM) jest produktem firmy Phosphorex, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Polimerowe przeciwutleniacze są obiecujące w dostarczaniu leków o doskonałej biodostępności i potencjale przeciwutleniającym.