Kluczowe dokumenty
KN8973200008
Kontes® NMR tubes 10 mm diam., precision
frequency 60 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 0.0020 in. × 0.0090 in.
Synonim(y):
897320-0008
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass tube
colorless tube
Właściwości
neck thread push fit
producent / nazwa handlowa
Kimble® 897320-0008
Parametry
60 MHz frequency
dł. × wygięcie × koncentryczność
8 in. × 0.0020 in. × 0.0090 in.
probówka śr.
10 mm
grubość ścianki
0.46 mm
Opis ogólny
These tubes are made of KG-33 borosilicate glass. Wall thickness for these precision tubes is 0.0182 in.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 1 each.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 1 each.
Cechy i korzyści
• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Polyethylene caps attached• OD 10 mm (+0.00/-0.013) mm• ID 9.065 (+0.013/+0.00) mm• Wall thickness 0.462 mm
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)