Key Documents
JRD1715
5-Amino-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbohydrazide
AldrichCPR
Synonim(y):
5-Amino-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid hydrazide
About This Item
Polecane produkty
grupa funkcyjna
amine
chloro
hydrazine
ciąg SMILES
NC1=C(C(NN)=O)C=NN1C2=CC(Cl)=CC=C2
ClC1=CC(N2C(N)=C(/C(O)=N/N)C=N2)=CC=C1
InChI
1S/C10H10ClN5O/c11-6-2-1-3-7(4-6)16-9(12)8(5-14-16)10(17)15-13/h1-5H,12-13H2,(H,15,17)
Klucz InChI
CMUQQCDDTGOILP-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)