Kluczowe dokumenty
JRD1624
Methyl 6-chloro-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate
AldrichCPR
Synonim(y):
6-Chloro-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 6-Chlorochromone-2-carboxylic acid
About This Item
Polecane produkty
grupa funkcyjna
chloro
ester
ketone
ciąg SMILES
O=C1C=C(C(OC)=O)OC(C1=C2)=CC=C2Cl
InChI
1S/C11H7ClO4/c1-15-11(14)10-5-8(13)7-4-6(12)2-3-9(7)16-10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
QADCAYSHKOBAAQ-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)