Merck
JKA9013
Sigma-Aldrich
4arm-PEG2500-PLA3500
PEG average Mn 2,500, PCL average Mn 3,500
Synonim(y):
4arm-PEG-PLA
About This Item
Wzór liniowy:
C(CH2O(CH2CH2O)n(COCHCH3O)mH)4
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Postać
solid
masa cząsteczkowa
PCL average Mn 3,500
PEG average Mn 2,500
architektura polimerowa
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Opis ogólny
4arm-PEG-PCL is a biodegradable material. It is especially used for drug delivery.
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Product of JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
The immune system protects the body from disease by resisting the invasion of foreign molecules into its cells, for example peptides and proteins are hydrolyzed by proteolytic enzymes; nucleic acids are hydrolyzed by nucleases; and most small molecules are eliminated in the liver and kidneys.